Imprimer
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 116 EUR
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₄
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519324
Numéro CAS: 1092460-76-8