Imprimer
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302502-1G PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA 177 EUR
APOSPC302502-1G APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832351
Numéro CAS: 1017779-17-7