Imprimer
Acide 3-(3-fluoro-2-méthoxyphényl)propionique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
PC302482-1G PC302482-5G PC302482-10G
APOSPC302482-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302482-1G APOSPC302482-5G APOSPC302482-10G
Acide 3-(3-fluoro-2-méthoxyphényl)propionique 97%
Acide 3-(3-fluoro-2-méthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999420
Numéro CAS: 1092460-70-2