Imprimer
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302473-1G PC302473-5G
APOSPC302473-1GEA 159 EUR
APOSPC302473-1G APOSPC302473-5G
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201059
Numéro CAS: 1435806-20-4