Imprimer
Acide (2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 299 EUR
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
Acide (2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832353
Numéro CAS: 1017779-22-4