Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC302454-1G PC302454-5G PC302454-10G
APOSPC302454-1GEA 389 EUR
APOSPC302454-1G APOSPC302454-5G APOSPC302454-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652442
Numéro CAS: 1240257-47-9
ONU: 3265
ADR: 8 III