Imprimer
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302442-25G PC302442-5G PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA 0 EUR
APOSPC302442-25G APOSPC302442-5G APOSPC302442-100G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448325
Numéro CAS: 2613-32-3