Imprimer
Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302438-25G PC302438-5G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 366 EUR
APOSPC302438-25G APOSPC302438-5G APOSPC302438-1G
Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque 98%
Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258905
Numéro CAS: 178974-97-5