Imprimer
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302429-10G PC302429-5G PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA 372 EUR
APOSPC302429-10G APOSPC302429-5G APOSPC302429-50G
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluène 98%
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluène
Formule: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115873
Numéro CAS: 886497-51-4