Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302419-1G PC302419-5G PC302419-10G
APOSPC302419-1GEA 128 EUR
APOSPC302419-1G APOSPC302419-5G APOSPC302419-10G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832363
Numéro CAS: 1017779-42-8
ONU: 3261
ADR: 8 II