Imprimer
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC302395-25G PC302395-5G PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA 121 EUR
APOSPC302395-25G APOSPC302395-5G APOSPC302395-1G
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972755
Numéro CAS: 115754-20-6