Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302378-25G PC302378-5G PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA 579 EUR
APOSPC302378-25G APOSPC302378-5G APOSPC302378-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519344
Numéro CAS: 134741-65-4