Imprimer
Acide (2,3-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
PC302373-1G PC302373-5G PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302373-1G APOSPC302373-5G APOSPC302373-25G
Acide (2,3-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique 98%
Acide (2,3-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660319
Numéro CAS: 886503-70-4