Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302362-1G PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA 0 EUR
APOSPC302362-1G APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660296
Numéro CAS: 886502-86-9