Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 102 EUR
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
MW: 210.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519336
Numéro CAS: 1092460-86-0