Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 157 EUR
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519357
Numéro CAS: 874821-52-0