Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 139 EUR
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832301
Numéro CAS: 1000555-32-7