Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302340-1G PC302340-5G PC302340-25G
APOSPC302340-1GEA 0 EUR
APOSPC302340-1G APOSPC302340-5G APOSPC302340-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687190
Numéro CAS: 1241828-99-8
ONU: 3267
ADR: 8,III