Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC302323-1G PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302323-1G APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687205
Numéro CAS: 1323966-24-0
ONU: 3261
ADR: 8,III