4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302317-1G
PC302317-5G
APOSPC302317-1GEA
0
EUR
APOSPC302317-1G
APOSPC302317-5G
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formule:
C₈H₆F₅NS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652419 Numéro CAS: 1240257-04-8 |