Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride
PC302309-1G PC302309-5G PC302309-25G
APOSPC302309-1GEA 43.5 EUR
APOSPC302309-1G APOSPC302309-5G APOSPC302309-25G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025418
Numéro CAS: 349-56-4