Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302303-1G PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA 582 EUR
APOSPC302303-1G APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783222
Numéro CAS: 1352999-78-0