Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302293-1G PC302293-5G PC302293-10G
APOSPC302293-1GEA 136 EUR
APOSPC302293-1G APOSPC302293-5G APOSPC302293-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆ClFO₂
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832264
Numéro CAS: 1017777-55-7