Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302282-1G PC302282-5G
APOSPC302282-1GEA 145 EUR
APOSPC302282-1G APOSPC302282-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇BrF₃NO
MW: 270.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519380
Numéro CAS: 1092461-37-4
ONU: 2735
ADR: 8 III