Imprimer
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC302272-1G PC302272-5G PC302272-10G
APOSPC302272-1GEA 128 EUR
APOSPC302272-1G APOSPC302272-5G APOSPC302272-10G
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
3,5-Difluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832334
Numéro CAS: 1003710-06-2