Imprimer
2-Méthoxy-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302259-1G PC302259-5G PC302259-10G
APOSPC302259-1GEA 148 EUR
APOSPC302259-1G APOSPC302259-5G APOSPC302259-10G
2-Méthoxy-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
2-Méthoxy-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832326
Numéro CAS: 1017779-04-2