Imprimer
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302253-1G PC302253-5G PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302253-1G APOSPC302253-5G APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₇F₆NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519320
Numéro CAS: 1092460-74-6