Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 87 EUR
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O
MW: 208.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687197
Numéro CAS: 1323966-16-0