Imprimer
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302241-1G PC302241-5G PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA 87 EUR
APOSPC302241-1G APOSPC302241-5G APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₅F₇O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258676
Numéro CAS: 1017778-58-3