Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302240-1G PC302240-5G PC302240-10G
APOSPC302240-1GEA 143 EUR
APOSPC302240-1G APOSPC302240-5G APOSPC302240-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652499
ONU: 3265
ADR: 8 III