Imprimer
Acide 2-chloro-6-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 63.8 EUR
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
Acide 2-chloro-6-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2-chloro-6-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208254
Numéro CAS: 2376-00-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III