Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302230-1G PC302230-5G PC302230-10G PC302230-25G PC302230-100G
APOSPC302230-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302230-1G APOSPC302230-5G APOSPC302230-10G APOSPC302230-25G APOSPC302230-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779302
Numéro CAS: 1261673-70-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III