Imprimer
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
PC302229-1G PC302229-5G PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA 348 EUR
APOSPC302229-1G APOSPC302229-5G APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄ClF₅O₂S
MW: 282.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22988931
Numéro CAS: 1431329-70-2