Imprimer
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302228-1G PC302228-5G PC302228-10G
APOSPC302228-1GEA 422 EUR
APOSPC302228-1G APOSPC302228-5G APOSPC302228-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22988924
Numéro CAS: 1431329-76-8