Imprimer
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302227-1G PC302227-5G PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302227-1G APOSPC302227-5G APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrClF₂O
MW: 271.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832368
Numéro CAS: 1017779-54-2
ONU: 3265
ADR: 8 II