Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302220-1G PC302220-5G PC302220-10G
APOSPC302220-1GEA 136 EUR
APOSPC302220-1G APOSPC302220-5G APOSPC302220-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230.02 g/mol
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832277
Numéro CAS: 1017777-92-2