Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302218-5G PC302218-1G
APOSPC302218-5GEA 503 EUR
APOSPC302218-5G APOSPC302218-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212984
Numéro CAS: 743408-04-0
ONU: 2735
ADR: 8,III