Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302212-1G PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA 105 EUR
APOSPC302212-1G APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258694
Numéro CAS: 1017779-45-1