Imprimer
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302182-25G PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-25GEA 0 EUR
APOSPC302182-25G APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116052
Numéro CAS: 134672-70-1