Imprimer
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302179-1G PC302179-5G
APOSPC302179-1GEA 112 EUR
APOSPC302179-1G APOSPC302179-5G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201058
Numéro CAS: 1373920-71-8