Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302161-1G PC302161-5G
APOSPC302161-1GEA 126 EUR
APOSPC302161-1G APOSPC302161-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519351
Numéro CAS: 1092461-11-4