Imprimer
2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302158-5G PC302158-10G PC302158-1G
APOSPC302158-5GEA 105 EUR
APOSPC302158-5G APOSPC302158-10G APOSPC302158-1G
2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
2,4-Difluorobenzamidoxime
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 883022-90-0