Imprimer
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302154-5G PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA 92.8 EUR
APOSPC302154-5G APOSPC302154-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660243
Numéro CAS: 508203-48-3
ONU: 3439
ADR: 6.1 III