Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302146-1G PC302146-5G
APOSPC302146-1GEA 111 EUR
APOSPC302146-1G APOSPC302146-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09914853
Numéro CAS: 63687-03-6