Imprimer
Acide (4-fluoro-3-méthylphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
PC302116-1G PC302116-5G PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA 55.1 EUR
APOSPC302116-1G APOSPC302116-5G APOSPC302116-10G
Acide (4-fluoro-3-méthylphényl)acétique 98%
Acide (4-fluoro-3-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832241
Numéro CAS: 1000520-92-2