4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
PC302111-1G
PC302111-5G
PC302111-10G
APOSPC302111-1GEA
37.7
EUR
APOSPC302111-1G
APOSPC302111-5G
APOSPC302111-10G
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
4-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03701060 Numéro CAS: 771574-00-6 |