Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302103-1G PC302103-5G PC302103-10G
APOSPC302103-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302103-1G APOSPC302103-5G APOSPC302103-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393813
Numéro CAS: 1261779-42-3