Imprimer
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302098-1G PC302098-5G PC302098-10G
APOSPC302098-1GEA 77 EUR
APOSPC302098-1G APOSPC302098-5G APOSPC302098-10G
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110997
Numéro CAS: 945003-38-3