Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302091-1G PC302091-5G PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA 34.8 EUR
APOSPC302091-1G APOSPC302091-5G APOSPC302091-10G
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116354
Numéro CAS: 924817-93-6