Imprimer
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302088-5G PC302088-1G PC302088-10G
APOSPC302088-5GEA 24.8 EUR
APOSPC302088-5G APOSPC302088-1G APOSPC302088-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660172
Numéro CAS: 86225-73-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III